スキップする
16670
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩
≥95.0% (HPLC), powder
別名:
BCIP® p-トルイジン塩, X-リン酸 p-トルイジン塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,200
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥130,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS番号:
分子量:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
¥15,200
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
アルカリホスファタ-ゼ検出用の組織化学的基質です。
Application
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の比色検出に使用されます。
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の発色検出用として、リン酸 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル(BCIP)とニトロブル-テトラゾリウム(NBT)の2種類をご用意しています。BCIP/NBT基質は用途が広く、ノ-ザンブロッティング, サザンブロッティング, ウエスタンブロッティングやin situハイブリダイゼ-ション, 免疫組織化学的検査など様々な目的に使用することができます。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B6777B0274B8503
description
≥95.0% (HPLC)
description
BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
description
tablet
description
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
劇物
pdsc
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)