詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL MDCKは動物由来タンパク質も血清も含まない培地で、メイディン・ダ-ビ-・イヌ腎臓(MDCK)とその関連細胞の長期培養用に開発されました。血清添加培地で培養された接着細胞を直接EX-CELL MDCKに移して継代することができます。順応は必要ありません。無血清培地ではありますが、得られる細胞密度と倍加時間は血清添加培地のそれに匹敵します。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14581C-PH:
14581-500M:
14581C-1B:
14581C-1000ML:
14581C-BULK:
14581C-500ML:
14581-50Q3224:
14581CPROC:
14581-1000M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)