製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
mp
198-199 °C (lit.)
蛍光検出
λem 390 nm in acetonitrile: methanol
λem 425 nm in H2O
適合性
suitable for scintillation
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nc4ccc(cc4o3)-c5ccccc5
InChI
1S/C25H17NO/c1-3-7-18(8-4-1)20-11-13-21(14-12-20)25-26-23-16-15-22(17-24(23)27-25)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
InChI Key
WISWLZYHZLVSMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14448-1G:
14448-5G:
14448-VAR:
14448-BULK:
14448-25G:
試験成績書(COA)