詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
品質
Drug Master File available
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
L-glutamine: yes: 4.717 g/L
NaHCO3: 0.33 g/L
glucose: 9.434 g/L
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL ™ 405は、BTI-TN-5B1-4(Tn5, High Five)細胞の増殖や生存に最適な無血清培地です。EX-CELL 405でHigh Five細胞を培養した場合のタンパク質産生量は、Sf9細胞を培養した場合のそれよりも高いと報告されています。EX-CELL 405は完全培地です。ご使用の前にタンパク質添加物を添加していただく必要はありません。
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
14405-5B1113:
14405-20B1130:
14405-5B1130:
14405-10BA1252:
14405-10B3033:
14405-6BA3606:
14405CPROC:
14405C-PROC:
14405-10B1252:
14405-5BA1680:
14405C-PH:
14405-1000M1210:
14405-7B1210:
14405-10Q1662:
14405-8B3175:
14405C-1000ML:
14405-20BA3175:
14405-1000M3175:
14405-500M:
14405-10BA:
14405C-500ML:
14405-1000M1130:
14405-35B3606:
14405-5B1680:
14405-7BA1210:
14405-1000M:
14405-6B3606:
14405-10B1172:
14405-20BB3033:
14405C-10BA:
14405-1000M1172:
14405C-BULK:
試験成績書(COA)