Merck
12097
Sigma-Aldrich
Benzethonium hydroxide solution
suitable for tissue culture, ~1.0 M in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H43NO3
CAS番号:
分子量:
429.64
Beilstein:
3915309
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
濃度
~1.0 M in methanol
テクニック
tissue culture: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Benzethonium hydroxide has been used in a study to evaluate the kinetics of (14)carbon dioxide ((14)CO(2)) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for (14) carbon urea breath test.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12097-100ML-F:4548173103686
12097-VAR-F:
12097-500ML-F:4548173103693
12097-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chander M Pathak et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008-05-01)
Previous studies have shown that while performing the (14)C-urea breath test ((14)C-UBT) for the detection of Helicobacter pylori (H. pylori), there is possibility of false-positive results due to the other urease producing bacteria present in oropharynx, if breath samples are