安全性情報
111-GS
Sigma-Aldrich
Microvascular Endothelial Cell Growth Supplements (30ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Added to Basal Medium to create Growth Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
111-GS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)