スキップする
76245
Atto655 NHSエステル
BioReagent, suitable for fluorescence
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,800
この商品について
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥73,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
extent of labeling
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 650.0-656.0 nm Amax
suitability
suitable for coupling to amines, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC([N+](=C3C1=CC4=Nc5c(cc6c(c5)CCCN6CC)OC4=C3)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H36N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-16,20H,4-12,17-18H2,1-3H3
InChI key
SPDKWNQUMMQOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto蛍光標識は、単分子検出などの高感度用途のためにデザインされています。Atto標識はcis-trans異性化を示さない堅固な構造です。このことから、これらの標識は結合時のスペクトルシフトは最小限に抑えられた高い強度を示します。
Legal Information
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
759991698675784
Atto 565 BioReagent, suitable for fluorescence
Sigma-Aldrich
75784
Atto 565
suitability
suitable for coupling to amines, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
assay
≥90% (coupling to amine, HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)