スキップする
01649
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
別名:
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥79,200
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
¥79,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
535575470269658
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 3,000-6,000
description
average mol wt 70,000
description
average mol wt 150,000
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 3,000-6,000
mol wt
average mol wt 70,000
mol wt
average mol wt 150,000
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)