Merck
T24007
Sigma-Aldrich
テトラメチルシラン
ACS reagent, NMR grade, ≥99.9%
別名:
TMS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,400
100 G
¥13,600
¥6,400
単価¥8,430割引24%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,400
100 G
¥13,600
About This Item
化学式:
Si(CH3)4
CAS番号:
分子量:
88.22
Beilstein:
1696908
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード:
ACS reagent
NMR grade
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
NMR: suitable
bp:
26-28 °C (lit.)
蒸気圧:
11.66 psi ( 20 °C)
¥6,400
単価¥8,430割引24%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
NMR grade
品質水準
蒸気圧
11.66 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
テクニック
NMR: suitable
蒸発残留物質
≤0.05%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラメチルシランは以下として使用できます:
  • 化学気相成長によりα-SiCを合成するための前駆体[1]
  • 塩化アルミニウムとジクロロメタンの存在下でアダマンタンから1,3,5,7-テトラメチルアダマンタンを合成するための反応体[2]
  • モルホリンを用いた1-オクテンのヒドロアミノメチル化用の溶媒[3]
  • 四塩化ゲルマニウムをテトラメチルゲルマニウム、塩化トリメチルゲルマニウム、二塩化ジメチルゲルマニウム、または三塩化メチルゲルマニウムに変換するためのメチル化試薬[4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T24007-500G:
T24007-BULK:
T24007-25G:
T24007-10KG:
T24007-VAR-D:
T24007-100G:
T24007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel approach to selecting thermomorphic multicomponent solvent systems (TMS) for hydroaminomethylation reactions
Behr A, et al.
Chemical Engineering and Processing, 69, 15-23 (2013)
Synthesis of alpha-SiC from tetramethylsilane by chemical vapor deposition at high temperature
Jeong S, et al.
Applied Physics Express, 7, 025501-025501 (2014)
Tetramethylsilane in synthesis: selective mono-and polymethylations of germanium tetrachloride
Bordeau M, et al.
Organometallics, 1087-1089, 4-4 (1985)
Jung Chao et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 606759-606759 (2021-03-02)
Gallic acid (GA) is a simple polyphenol found in food and traditional Chinese medicine. Here, we determined the effects of GA administration in a combined mouse model of high-fat diet (HFD)-induced obesity and low-dose streptozotocin (STZ)-induced hyperglycemia, which mimics the
James C Salamanca et al.
Scientific reports, 8(1), 7559-7559 (2018-05-17)
E-cigarette aerosol emission studies typically focus on benchmarking toxicant levels versus those of cigarettes. However, such studies do not fully account for the distinct chemical makeup of e-liquids and their unique properties. These approaches often conclude that there are fewer