Merck
M6288
Sigma-Aldrich
メタリン酸
BioXtra, ≥33.5%
別名:
メタリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HPO3)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
濃度:
≥33.5%
製品種目
BioXtra
品質水準
フォーム
powder or crystals
含みます
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
濃度
≥33.5%
不純物
<0.1% Insoluble matter
溶解性
water: miscible
密度
2 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI Key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
M6288-BULK:
M6288-VAR:
M6288-VAR-D:
M6288-100G:
M6288-10G:
M6288-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander N Patananan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 32-44 (2015-02-11)
l-Ascorbate, commonly known as vitamin C, serves as an antioxidant and cofactor essential for many biological processes. Distinct ascorbate biosynthetic pathways have been established for animals and plants, but little is known about the presence or synthesis of this molecule