Merck
79613
Sigma-Aldrich
メタリン酸
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
別名:
メタリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HPO3)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
形状
crystalline
含みます
57-63% NaPO3 as stabilizer
濃度
≥33.5% (T)
テクニック
HPLC: suitable
溶解性
water: miscible
密度
2 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI Key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.
アプリケーション
meta-Phosphoric acid may be employed as an extraction reagent during isocratic reversed-phase ion-pairing high performance liquid chromatographic analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in plant.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
79613-100G:
79613-500G:
79613-VAR:
79613-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M A Kall et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 730(1), 101-111 (1999-08-07)
The total vitamin C amount in different food and plasma samples was determined by a dual detection system, after HPLC separation, with direct detection of ascorbic acid and indirect fluorimetric detection of dehydroascorbic acid after a post-column O-phenyldiamine derivatisation. The
資料
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。