蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
810 °F
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E12508-2.5L:
E12508-18L:
E12508-1L:4548173330556
E12508-25ML:
E12508-VAR:
E12508-BULK:
E12508-2L:4548173330570
E12508-500ML:
E12508-VAR-D:
E12508-20L:4548173330563