グレード
reagent grade
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909025-100G:4548173371580
909025-VAR:
909025-BULK:
909025-250G:4548173371597
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.