Merck
72811
Sigma-Aldrich
Silica gel Rubin drying bags
with indicator function, 1/6 TE, bag with ~5 g, beads
別名:
Drying bags with silicagel Rubin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
11101527
NACRES:
SB.52
形状
beads
品質水準
品質
1/6 TE
bag with ~5 g
with indicator function
メーカー/製品名
Zeochem AG
粒径
1.0-3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性:赤色、不活性:黄色、最大80°Cで再生
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72811-1KG-F:
72811-0.2MG-F:
72811-VAR-F:
72811-0.15MG-F:
72811-0.24MG-F:
72811-250G-F:
72811-BULK-F:
試験成績書(COA)