Merck
673781
Sigma-Aldrich
アセトン
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
不純物
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetone is an organic solvent widely used in the polymer and pharmaceutical industry. It is found in mammalian tissues as a by-product of metalbolism.1 Its anticonvulsant property has been studied. Acetone in combination with tetraalkylammonium chloride forms an efficient solvent system for dissolving cellulose. P84 (polyimide membrane)/TAEA (tripodal amine (tris(2-aminoethyl)amine) cross-linked asymmetric flat sheet membranes based pervaporation for the dehydration of acetone has been reported. A recent study reports the photolysis of acetone vapors in a titanium dioxide (TiO2) photocatalyst immobilized, UV irradiated reactor.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Acetone may be employed in the following studies:
  • As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
  • Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
  • As a starting material to synthesize methyl methacrylate.1
It may be used in the synthesis of the following acetone hydrazones:
  • 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
  • 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
  • 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
673781-4L:4548173272023
673781-CH:
673781-6X1L:4548173272047
673781-4X4L:4548173272030
673781-1L:4548173272009
673781-200L:4548173272016
673781-VAR:
673781-BULK:
673781-200L-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
アセトン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
アセトン
アセトン analytical standard
Supelco
90872
アセトン
アセトン for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07021
アセトン
アセトン for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
アセトン
Acetone as an anticonvulsant.
Likhodii S, et al.
Epilepsia, 49(8), 83-86 (2008)
Marc Kostag et al.
Macromolecular rapid communications, 35(16), 1419-1422 (2014-06-14)
Acetone containing tetraalkylammonium chloride is found to be an efficient solvent for cellulose. The addition of an amount of 10 mol% (based on acetone) of well-soluble salt triethyloctylammonium chloride (Et3 OctN Cl) adjusts the solvent's properties (increases the polarity) to
Photocatalytic degradation of acetone and methanol in a flow-through photoreactor with immobilized TiO2.
Moulis F and Krysa J.
Research on Chemical Intermediates, 41(12), 9233-9242 (2015)
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)