Merck
456438
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
reagent grade, ≥97%
別名:
テトラリン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1446407
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
reagent grade
アッセイ:
≥97%
bp:
207 °C (lit.)
蒸気圧:
0.18 mmHg ( 20 °C)
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.55 (vs air)
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
自己発火温度
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetralin is a bicyclic molecule composed of an aromatic moiety and an alicyclic moiety that share two carbon atoms in common. It is used as a hydrogen-donor solvent in coal liquefaction. Tetralin is also used to synthesize agricultural chemicals. Additionally, it is used as a degreaser and solvent for fats, resins, and waxes and as a substitute for turpentine in paints, lacquers, and shoe polishes.
アプリケーション
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene is used as a:
  • Hydrogen-donor solvent in the decarboxylation of oleic acid to produce diesel fuel hydrocarbons.
  • Hydrogen source for the hydrogenation of lignin-derived phenolic compounds.
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
456438-4L:
456438-VAR-D:
456438-BULK:
456438-400LB:
456438-18L-CS:
456438-440LB:
456438-20L:
456438-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fullerene production in sooting flames from 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene.
Alford JM, et al.
Carbon, 46(12), 1623-1625 (2008)
Experimental and kinetic modeling study of tetralin pyrolysis at low pressure.
Li Y, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 1739-1748 (2013)
Activated carbon supported molybdenum carbides as cheap and highly efficient catalyst in the selective hydrogenation of naphthalene to tetralin.
Pang M, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1272-1276 (2012)
Hydrogen production from tetralin over microwave-accelerated Pt-supported activated carbon.
Suttisawat Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(12), 6179-6183 (2010)
The Low-Temperature Thermodynamic Properties of Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, 2-Methylnaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, trans-Decahydronaphthalene and cis-Decahydronaphthalene.
McCullough JP, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 61(8), 1105-1116 (1957)