Merck
650560
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
4.05 psi
アッセイ
99.9%
形状
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルメチルエーテルはガソリン添加剤です。プロパン酸化細菌種によるその酸化的分解が試験されています。その加熱過硫酸塩の酸化速度がさまざまなpH、温度、酸化剤濃度、およびイオン強度レベルで調べられています。その生物分解は擬一次腐食モデルに従って行われ、その擬一次速度定数が評価されました。MTBEはメタノールとイソブテンの酸触媒反応によって合成できます。ある研究は、MTBEを添加することによって、ストップトフロー法によるプロペン重合中の活性部位数が増加することを示唆しています。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
その他情報
Pure-Pac® II容器は、分注溶媒用にZ560723というMicromatic MacroValveカプラーを必要とします。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650560-VAR:
650560-1L:4548173945309
650560-200L-P2:
650560-56L-P1-LS:
650560-6X1L:4548173945330
650560-4X4L:4548173945323
650560-4L:4548173945316
650560-50L-P2-LS:
650560-20L:4548173922980
650560-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Kun-Chang Huang et al.
Chemosphere, 49(4), 413-420 (2002-10-09)
The kinetics of heat-assisted persulfate oxidation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in aqueous solutions at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels was studied. The MTBE degradation was found to follow a pseudo-first-order decay model. The pseudo-first-order rate