Merck
306363
Sigma-Aldrich
ケイ酸
powder, −80 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,390
100 G
¥20,700
1 KG
¥103,000
¥7,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,390
100 G
¥20,700
1 KG
¥103,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
損失
<16% loss on ignition
粒径
−80 mesh
SMILES記法
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI Key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ケイ酸は親水性無機材料であり、無機有機複合膜のプロトン伝導性を高めるためのリン酸ジルコニウム添加剤として使用できます。熱電池の電極のバインダーとしても使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
306363-BULK:
306363-25G:
306363-VAR:
306363-100G:
306363-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Intimate Role of Imidazole in the Stabilization of Silicic Acid by a pH-Responsive, Histidine-Grafted Polyampholyte.
Demadis KD, et al.
Chemistry of Materials, 27(19), 6827-6836 (2015)
Silicic acid polymerization catalyzed by amines and polyamines.
Mizutani T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71(8), 2017-2022 (1998)
Samantha Davenward et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 33(2), 423-430 (2012-09-15)
There has been a plausible link between human exposure to aluminum and Alzheimer's disease for several decades. We contend that the only direct and ethically acceptable experimental test of the 'aluminum hypothesis', which would provide unequivocal data specific to the
Paul Curnow et al.
Biochemistry, 51(18), 3776-3785 (2012-04-26)
The synthesis and manipulation of silicon materials on the nanoscale are core themes in nanotechnology research. Inspiration is increasingly being taken from the natural world because the biological mineralization of silicon results in precisely controlled, complex silica structures with dimensions
T I Nikoforova
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury, (3)(3), 16-21 (2013-07-04)
This article is focused on the benefits of drug-free therapeutic technologies, such as the use of artificial general siliceous baths for the treatment of patients with arterial hypertension. This approach results in the anti-hypertensive effect simultaneous with the correction of