Merck
792640
Sigma-Aldrich
Potassium silicate, anhydrous
別名:
Potassium polysilicate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥2,620
¥2,620
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥2,620
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2O3Si
CAS番号:
分子量:
154.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,620
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
フォーム
powder
mp
>300 °C
SMILES記法
O=[Si](O[K])O[K]
InChI
1S/2K.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
InChI Key
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
792640-1G:
792640-VAR:
792640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mostafa M Rady et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 139, 558-568 (2019-04-28)
The interplaying defensive roles of silicon (Si) and proline (Pro) in improving growth and yield attributes, physio-biochemical attributes, and antioxidant defense systems in common bean plant grown under saline (NaCl) and/or cadmium (Cd2+) stress were assessed. Seed were sown in