グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
アッセイ
≥98%
形状
solid
不純物
≤0.1% hexafluorosilicate (as SiF6)
≤1% ammonium hydrogen difluoride (NH4HF2)
強熱残分
≤0.005% (as SO4)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30101-BULK:
30101-6X1KG:
30101-50KG-H:
30101-6X100G:
30101-1KG:
30101-VAR:
30101-100G:
試験成績書(COA)