Merck
1.01164
Supelco
Ammonium fluoride
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Ammonium fluoride, Fluoroammonium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4FN
CAS番号:
分子量:
37.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
235-185-9
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
フォーム
solid
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤0.5% Ammonium hydrogen difluoride
≤5% Water
強熱残分
≤0.01%
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
820 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
250‑350 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Ammonium Fluoride in Analytical Chemistry: Ammonium fluoride is extensively used in chromatographic analyses as demonstrated in the synthesis of bifunctional magnetic polymers for the pretreatment and determination of specific metabolites in plasma samples, enhancing both the selectivity and sensitivity of the detection processes (Sun et al., 2024).
  • Silica Synthesis: The compound is used in the activation mechanism for the synthesis of hydrated silica from industrial waste, showcasing its role in promoting environmental sustainability and material recovery (Duan et al., 2024).
  • Energy Storage Materials: In the field of energy storage, ammonium fluoride acts as a structuring agent in the systematic design of single metal compounds, which are crucial for developing advanced battery technologies (Kuo et al., 2023).
  • Environmental Safety and Photocatalysis: It also finds application in environmental safety and photocatalytic processes, where it is used to enhance the photocatalytic activity of materials for biomass conversion and CO2 reduction, contributing to cleaner energy solutions (Liu et al., 2023).
関連事項
Replaces: AX1295; AX1295-1
アナリシスノート
Assay (precipitation titration, NH₄F): ≥ 98.0 %
Ammonium hydrogen difluoride (NH₄HF₂): ≤ 0.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Water: ≤ 5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1011640250:
IN21011640500:
1011649057:
1011649025:
1011640000:
IN21011640250:
1011641000:
1011640507:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3