アッセイ
79.1-84.8% Bi basis (EDTA titration)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
密度
6.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Bi]OC(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/CH2O3.2Bi.2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;;/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
278947-100G:
278947-5G:
278947-VAR:
278947-BULK:
278947-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)