Merck
256374
Sigma-Aldrich
2-エトキシエタノール
spectrophotometric grade, ≥99%
別名:
エチルグリコール, エチレングリコールモノエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098271
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
135 °C (lit.)
135 °C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
3.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °F
expl. lim.
14 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.080% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
135 °C
mp
−90 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 305 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256374-VAR:
256374-6X1L:4548173252537
256374-2L:4548173222288
256374-500ML:
256374-BULK:
256374-1L:4548173222271
256374-4X2L:4548173252520
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of polymerizable 1, 8-naphthalimide dyes containing hindered amine fragment.
Bojinov Vl and Konstantinova T.
Dyes and Pigments, 54(3), 239-245 (2003)
Measurements and correlation of high-pressure VLE of binary CO2-alcohol systems (methanol, ethanol, 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol).
Joung SN, et al.
Fluid Phase Equilibria, 185(1), 219-230 (2001)
Density, Viscosity, Refractive Index, and Speed of Sound in Binary Mixtures of 2-Ethoxyethanol with n-Alkanes (C6 to C12), 2, 2, 4-Trimethylpentane, and Cyclohexane in the Temperature Interval 298.15-313.15 K.
Aminabhavi TM and Gopalakrishna B.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(3), 632-641 (1995)
Rui-Sheng Wang et al.
Industrial health, 45(4), 574-578 (2007-09-20)
Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) can cause damage to testes and sperm, and its metabolites are believed to play an important role in its toxicity. Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is involved in the metabolism of this chemical. To investigate whether
Matthew J Traynor et al.
Toxicology and applied pharmacology, 218(2), 128-134 (2006-12-19)
Glycol ethers are solvents widely used alone and as mixtures in industrial and household products. Some glycol ethers have been shown to have a range of toxic effects in humans following absorption and metabolism to their aldehyde and acid metabolites.