Merck
09-1689
Sigma-Aldrich
2-エトキシエタノール
SAJ first grade, ≥97.0%
別名:
エチルグリコール, エチレングリコールモノエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
17 KG
¥33,300
¥33,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
17 KG
¥33,300
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098271
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
¥33,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
3.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °F
expl. lim.
14 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1689-8-17KG-J:
09-1689-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rui-Sheng Wang et al.
Industrial health, 45(4), 574-578 (2007-09-20)
Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) can cause damage to testes and sperm, and its metabolites are believed to play an important role in its toxicity. Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is involved in the metabolism of this chemical. To investigate whether
Hong Soon Choi et al.
Journal of occupational health, 46(4), 260-265 (2004-08-17)
Alkyl cellosolves include ethylene glycol monomethylether, ethylene glycol monoethylether, ethylene glycol monobuthylether. And their urine metabolites are methoxyacetic acid, ethoxyacetic acid and butoxyacetic acid. The current analytical method for urinary alkoxyacetic acid is liquid-liquid phase extraction. But the liquid-liquid phase
Matthew J Traynor et al.
Toxicology and applied pharmacology, 218(2), 128-134 (2006-12-19)
Glycol ethers are solvents widely used alone and as mixtures in industrial and household products. Some glycol ethers have been shown to have a range of toxic effects in humans following absorption and metabolism to their aldehyde and acid metabolites.
David J Lockley et al.
Toxicology and applied pharmacology, 180(2), 74-82 (2002-04-24)
Percutaneous absorption and cutaneous metabolism of 2-ethoxyethanol were assessed in vivo and with an in vitro flow-through diffusion system. Topical application of undiluted (14)C-ethoxyethanol to occluded rat skin in vivo resulted in 25% of the dose being absorbed after 24
Gargi Bagchi et al.
International journal of andrology, 31(2), 269-274 (2008-01-09)
Methoxyacetic acid (MAA), the active biological oxidation product of the industrial solvent ethylene glycol monomethyl ether (EGME), causes acute toxicity in several species including humans. MAA primarily affects tissues with rapidly dividing cells and high rates of energy metabolism, including