グレード
puriss.
アッセイ
99-102%
形状
powder or crystals
品質
E 650
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
organic volatile impurities, complies (GC)
≤0.005% insoluble matter in CH3COOH
≤0.2% alkalis/earth alkalis
pH
6-8 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
25044-BULK:
25044-1KG:4548173252339
25044-25KG-H:
25044-BULK-H:
25044-VAR:
25044-6X1KG:4548173252346