Merck
1.01091
Supelco
Aluminium hydroxide
powder, hydrargillite EMPLURA®
別名:
Aluminium hydroxide, Hydrargillite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OH)3 · x H2O
CAS番号:
分子量:
78.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
244-492-7
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
フォーム
powder
損失
30.0-35.0% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
water: insoluble at 20 °C
密度
2.42 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
~90 g/100 mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.3%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Al].O.O.O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2
InChI Key
MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Investigation into the Influence of the Process Parameters on the Stability of a Poly(Vinyl)-Alcohol-Based Coating System.: Discusses the stabilization of polymeric materials using aluminium hydroxide, emphasizing its importance in material science for enhancing the durability and performance of coatings (Canale et al., 2024).
アナリシスノート
Identity: conforms
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.3 %
Loss on ignition (700°C): 30.0 - 35.0 %
Bulk density: about 90 g/100ml
Particle size (<&#8199;150&#8199;&#181;m): about 90
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg