product name
エタノール, absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC)
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
グレード
absolute
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
シェルフライフ
~5 yr
expl. lim.
19 %, 60 °F
利用可能性
available only in Switzerland
不純物
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
0.001% bitrex
0.5-1.5 % (v/v) methyl ethyl ketone (GC)
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
corresponds for identity
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24194-4X2.5L-GL-R:
24194-2.5L-R:
24194-6X1L-R:
24194-VAR-R:
24194-25L-R:
24194-200L-R:
24194-30KG-R:
24194S-7L-R-RC:
24194-4X5L-R:
24194-155KG-R:
24194-1L-R:
24194-2.5L-GL-R:
24194-5L-R:
24194-4X2.5L-R:
24194-160KG-R:
試験成績書(COA)