Merck
236101
Sigma-Aldrich
フッ化バリウム
powder, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥24,100
¥24,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥24,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaF2
CAS番号:
分子量:
175.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
¥24,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
2260 °C (lit.)
密度
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
フルオロジルコニウム酸ガラスの主な修飾因子です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236101-BULK:
236101-100G:4548173121826
236101-500G:4548173121833
236101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Refractive properties of barium fluoride.
Mayakova MN, et al.
Journal of the Optical Society of America, 54(5), 628-630 (1964)
Synthesis and fluorescence of neodymium-doped barium fluoride nanoparticles.
Bender CM, et al.
Chemistry of Materials, 12(7), 1969-1976 (2000)
Large barium fluoride detectors.
Wisshak K and Kappeler F.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 227(1), 91-96 (1984)
Jane G Zapka et al.
American journal of preventive medicine, 23(1), 28-35 (2002-07-03)
Developing effective programs to promote colorectal cancer (CRC) screening requires understanding of the effect of healthcare system factors on access to screening and adherence to guidelines. This study assessed the role of insurance status, type of plan, the frequency of
C W van Eijk et al.
Medical progress through technology, 17(3-4), 243-247 (1991-01-01)
A detector has been developed for position sensitive registration of annihilation radiation. The 511 keV gamma rays are detected in a set of BaF2 scintillation crystals coupled to low pressure TMAE-filled photosensitive multi wire chambers. In a first experimental detector