Merck
230405
Sigma-Aldrich
塩化水銀(I)
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
塩化第一水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg2Cl2
CAS番号:
分子量:
472.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
不純物
≤0.01% HgCl2
還元残渣
≤0.02%
mp
400 °C (subl.) (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
HgCl2: ≤0.01%
SMILES記法
Cl[Hg][Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230405-5G:4548173301518
230405-500G:4548173301501
230405-100G:4548173301495
230405-BULK:
230405-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mercury (II) Chloride-Mediated Desulphurization of Amidinothioureas: Synthesis and Antimicrobial Activity of 3-Amino-1, 2, 4-triazole Derivatives.
Yerande SG, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(6), 1883-1887 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 166-166 (1994)
Mercurous chloride catalyzed Mannich condensation of terminal alkynes with secondary amines and aldehydes.
Pin-Hua L and Lei W.
Chin. J. Chem., 23(8), 1076-1080 (2005)
Purification and growth of mercurous chloride single crystals.
Singh NB, et al.
Journal of Crystal Growth, 75(1), 173-180 (1986)
The puzzle of pink disease.
J Black
Journal of the Royal Society of Medicine, 92(9), 478-481 (2000-01-25)