Merck
230391
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム 七水和物
Magnesium sulfate heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
別名:
エプソム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,090
500 G
¥15,100
1 KG
¥20,200
2.5 KG
¥40,800
5 KG
¥62,400
12 KG
¥110,300
25 KG
¥170,000
¥7,090
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,090
500 G
¥15,100
1 KG
¥20,200
2.5 KG
¥40,800
5 KG
¥62,400
12 KG
¥110,300
25 KG
¥170,000
About This Item
化学式:
MgSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
246.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38030409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,090
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫酸マグネシウム七水和物は、マグネシウムの水和塩です。有機合成の触媒として一般的に使用されます。
アプリケーション
硫酸マグネシウム七水和物は、以下を合成するためのルイス酸触媒として使用できます:      
  • o-フェニレンジアミンと1,2-ジカルボニル化合物の縮合反応によるフェナジンおよびキノキサリン誘導体
  • 芳香族アルデヒド、ベンジル、脂肪族、および芳香族第一級アミンの1ポット多成分縮合反応によるイミダゾール誘導体。
MgSO4 7H2O上に担持された
NaBH4は、α, β-不飽和カルボニル化合物を対応するアルコールに還元するための効率的な触媒として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
230391-2.5KG:4548173120843
230391-25KG:4548173341507
230391-5KG:4548173120874
230391-6X500G:
230391-25G:4548173120850
230391-12KG:4548173341491
230391-500G:4548173120867
230391-BULK:
230391-1KG:4548173120836
230391-4X2.5KG:
230391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experimental investigation of the stability and evaporation of sulfate and chloride brines on Mars.
Altheide T, et al.
Earth and Planetary Science Letters, 282(1), 69-78 (2009)
Primer Extension Analysis of HBV DNA with Strand-Specific Primers.
Jung J and Kim K.
Bio-protocol, 5(15) (2015)
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
ESR studies of (Cu(H2O)6)2+ in magnesium sulfate heptahydrate.
Radhakrishna S and Bhaskar Rao T.
Journal of Magnetic Resonance, 32(1), 71-81 (1978)
Aimee K Murray et al.
Environmental health perspectives, 128(10), 107007-107007 (2020-10-22)
Antimicrobial resistance (AMR) is one of the most significant health threats to society. A growing body of research demonstrates selection for AMR likely occurs at environmental concentrations of antibiotics. However, no standardized experimental approaches for determining selective concentrations of antimicrobials
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー