Merck
227668
Sigma-Aldrich
炭酸水酸化マグネシウム 水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4Mg4O12 · H2MgO2 · xH2O
分子量:
395.58 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ
99%
形状
powder
SMILES記法
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
WGK
WGK 3
Jan Code
227668-BULK:
227668-500G:
227668-100G:
227668-VAR:
227668-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The origin of the exothermic peak in the thermal decomposition of basic magnesium carbonate.
Khan N, et al.
Thermochimica Acta, 367, 321-333 (2001)
Preparation of a magnesium hydroxy carbonate from magnesium hydroxide.
Botha A and Strydom CA.
Hydrometallurgy, 62(3), 175-183 (2001)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)