Merck
1.05829
SAFC
Magnesium hydroxide carbonate
heavy extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 504
医薬品製造
別名:
Magnesium hydroxide carbonate, Magnesium carbonate basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E504
EC Index Number:
235-192-7
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
アッセイ
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
フォーム
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
溶解性
water: insoluble at 20 °C
密度
2.16 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
微量陽イオン
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.4%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.0001%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0100%
Pb: ≤0.0002%
Si: ≤0.05%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI Key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Magnesium hydroxide carbonate can be used to improve flow properties of dry powders in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1058291000:
1058299040BWT:
1058290000:
MX11058291000:
1058299041:
1058299999:
1058299040:
試験成績書(COA)