製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
不純物
Insoluble matter, passes filter test
mp
350 °C (lit.)
溶解性
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤50 mg/kg
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES記法
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63081-BULK-F:
63081-1KG-F:
63081-VAR-F:
63081-250G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック