Merck
225851
Sigma-Aldrich
過マンガン酸ナトリウム 一水和物
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥11,800
250 G
¥35,600
¥11,800
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥11,800
250 G
¥35,600
About This Item
化学式:
NaMnO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
159.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥95%
フォーム:
chunks
crystalline powder
¥11,800
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
chunks
crystalline powder
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
InChI Key
DJKJCISMVZLEDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225851-250G:4548173932590
225851-VAR:
225851-50G:4548173932606
225851-1KG:
225851-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved oxidation of an alcohol using aqueous permanganate and phase-transfer catalyst.
Mahmood A, et al.
Organic Process Research & Development, 3(5), 363-364 (1999)
Synthetically useful oxidations at solid sodium permanganate surfaces.
Menger FM and Lee C.
Tetrahedron Letters, 22(18), 1655-1656 (1981)
Achieving electrochemical capacitor functionality from nanoscale LiMn2O4 coatings on 3-D carbon nanoarchitectures.
Sassin MB, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(7), 2431-2440 (2013)
Kathrin M Engel et al.
Chemistry and physics of lipids, 203, 33-45 (2017-01-09)
Oxidized (phospho)lipids are of paramount interest for different reasons: besides their in vivo relevance as markers of inflammatory diseases, they are often needed in the laboratory to study the response of selected cells to oxidized lipids. Mass spectrometry (MS) is