グレード
puriss.
アッセイ
99-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
solid
自己発火温度
914 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 250
不純物
acidity or alcalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損失
≤0.2% loss on drying, 4 h (on silica gel)
≤0.25% loss on drying (on vacuum)
mp
271 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13447-VAR-R:
13447-50KG-H:
13447-6X1KG-R:4548173248097
13447-1KG-R:4548173248059
13447-BULK-R:
13447-50KG-R:4548173248073
13447-4X5KG-R:4548173248066
13447-5KG-R:4548173248080
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ