グレード
puriss.
形状
powder (fine)
品質
meets analytical specification of FCC
反応適合性
core: calcium
不純物
≤0.5% insoluble in HCl
≤2.5% Mg and alkali salts (SO4)
損失
≤3.5% loss on ignition
pH
12.6 (20 °C)
bp
2850 °C (lit.)
密度
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
fluoride (F-): ≤150 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI Key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12047-2.5KG:4548173961910
12047-20KG-H:
12047-4X5KG:
12047-25KG-H:
12047-VAR:
12047-1KG:4548173961903
12047-BULK:
12047-6X1KG:
12047-6X2.5KG:
12047-5KG:
試験成績書(COA)