Merck
Z804789
UV Spec Qualification Kit
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2100)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
フォーマット
neat
詳細
CRM for UV/Visible Spectrophotometers.
Contains qualification standards for
  • UV Photometric Accuracy
  • Resolution
  • Stray Light
This UV Spec Qualification Kit has been developed to be used in any laboratory regardless of the regulator and are as relevant to a pharmaceutical company as to a contract lab working to ISO 17025.
All products come supplied in flame-sealed ampoules to increase the shelf life and prevent contamination, with full certification.
Traceable instrument qualification adds confidence to all data generated. In addition, your audit trail is backed up by the independent verification by UKAS to ISO 17034
アプリケーション
UV Spec Qualification Kit for use in the qualification of UV spectrophotometers.
特徴および利点
Product is of certified reference material grade.
The kit includes the below standards and blanks:
  • Stray light
  • Stray light blank
  • Resolution
  • Resolution blank
  • Photometric accuracy blank
  • Photometric accuracy 600mg/L
  • Photometric accuracy 60mg/L
CoA has the instructions on how to qualify the instrument.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.