安全性情報
1.08166
Supelco
UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution
according to Ph. Eur.
別名:
Holmium Oxide UV-VIS wavelength calibration sol. for spectrophotometer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to Ph. Eur.
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
industrial qc
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
アプリケーション
UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution as a reference material for checking the wavelength of spectrophotometers in accordance with European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) chapter 2.2.25, U.S. Pharmacopeia (USP) 851, and American Society for Testing and Materials (ASTM) E 275.
特徴および利点
  • It is a 40 g/L solution of holmium oxide in a solution of perchloric acid containing 141 g/L of HClO4
  • Conveniently packed in 10 mL glass ampules. Each box includes 3 single-use ampules
  • Stable solutions in glass ampoules
  • Accreditation according to ISO 17025
  • Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST) and Physical-Technical Institute (PTB)
  • Includes a certificate of analysis (CoA)
  • Reliable and reproducible results
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. How can the UV-VIS Standard 6 and Holmium wavelength calibration standard be used to test wavelength accuracy without absorbance values?
    1 回答
    1. H8015 and 108166 are standards for testing wavelength accuracy, not for absorbance calibration.