Merck
Z2500010
Zolpidem Impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N3O
分子量:
307.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zolpidem
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
InChI Key
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Zolpidem Impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)