Y0001915
N-(2,6-ジクロロフェニル)-2-インドリノン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(2,6-ジクロロフェニル)-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン, NSC 621845
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aceclofenac
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
InChI Key
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001915:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック