Y0001866
アンドログラホリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-デカヒドロ-6-ヒドロキシ-5-(ヒドロキシメチル)-5,8a-ジメチル-2-メチレン-1-ナフタレニル]エチリデン]ジヒドロ-4-ヒドロキシ-2(3H)-フラノン, ent-(3β,12E,14R)-3,14,19-トリヒドロキシ-8(17),12-ラブダジエン-16,15-オリド, アンドログラフィス
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
andrographolide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001866:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)