安全性情報
Y0001804
Gadobutrol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Gadobutrol monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥37,200
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥37,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31GdN4O9 · H2O
CAS番号:
分子量:
622.73
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gadobutrol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Gadobutrol for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001804:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)