APIファミリー
entecavir
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)O)N)C1C[C@@H]([C@H](C1=C)CO)O.O
InChI
1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7?,8-;/m0./s1
InChI Key
YXPVEXCTPGULBZ-JBDQBEHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001801:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ