Merck
Y0001471
モルヒネ 硫酸塩 五水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40N2O10S · 5H2O
CAS番号:
分子量:
758.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
apomorphine
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule II; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
InChI Key
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Apomorphine impurity B (morphine sulfate) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001471:
Y0001471-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Anika L Dzierlenga et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 352(3), 462-470 (2014-12-17)
Morphine is metabolized in humans to morphine-3-glucuronide (M3G) and the pharmacologically active morphine-6-glucuronide (M6G). The hepatobiliary disposition of both metabolites relies upon multidrug resistance-associated proteins Mrp3 and Mrp2, located on the sinusoidal and canalicular membrane, respectively. Nonalcoholic steatohepatitis (NASH), the