APIファミリー
morphine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(cc(c5O)c6c(c7c8c(c6)C[C@H]9N(CC[C@]%108[C@@H](O7)[C@H](C=C[C@H]%109)O)C)O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C
InChI
1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI Key
FOJYFDFNGPRXDR-SQILNHJXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1448027-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ