Merck
Y0001357
4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O3
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
butylparaben
メーカー/製品名
EDQM
mp
75-80 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI Key
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Butyl parahydroxybenzoate impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001357:
Y0001357-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonis Myridakis et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(9), 2509-2518 (2015-02-04)
Phthalates, bisphenol A (BPA) and parabens (PBs), organic chemicals widely used in everyday products, are considered to be endocrine disruptors. We propose a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the determination of seven phthalate metabolites, six PBs and BPA