Merck
Y0001314
1-ノナデカノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
425 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
425 MG
¥19,600
About This Item
化学式:
CH3(CH2)18OH
CAS番号:
分子量:
284.52
Beilstein:
1758190
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
1-nonadecanol
メーカー/製品名
EDQM
mp
60-61 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3
InChI Key
XGFDHKJUZCCPKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
1-Nonadecanol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)