蒸気密度
7.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
mp
62-65 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI Key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
381.2 °F - open cup
引火点(℃)
194 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
234494-500MG:
234494-VAR:
234494-5G:
234494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)