Merck
Y0001259
エンロフロキサシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ベイトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22FN3O3
CAS番号:
分子量:
359.39
Beilstein:
5307824
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
enrofloxacin
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Enrofloxacin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001259:
Y0001259-5MG:
Y0001259-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
María-Ysabel Piñero et al.
Electrophoresis, 33(19-20), 2978-2986 (2012-09-29)
An easy, selective, and sensitive method has been developed for the determination of enrofloxacin (ENR) and its main active metabolite, ciprofloxacin (CIP), in raw bovine milk using CE with UV detection at 268 nm. Milk samples were prepared by a
Disposition of single-dose oral enrofloxacin in the horse.
V C Langston et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 19(4), 316-319 (1996-08-01)
Jochen Springer et al.
Stroke, 45(12), 3675-3683 (2014-10-30)
Muscle wasting is a common complication accompanying stroke. Although it is known to impair poststroke recovery, the mechanisms of subacute catabolism after stroke have not been investigated in detail. The aim of this study is to investigate mechanisms of local
Sook Mei Khor et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(11), 3889-3898 (2013-02-27)
A displacement immunoassay involves having a labelled analogue of the analyte (the epitope) already bound to the antibody. The presence of the analyte causes a competition for antibodies, and some of the antibodies dissociates from the epitope so that it
Kristine H Wammer et al.
Water research, 47(1), 439-448 (2012-11-13)
Fluoroquinolone (FQ) antibacterial compounds are frequently detected in the aquatic environment, and photodegradation is expected to play an important role in FQ fate in some sunlit surface waters. This study investigated the direct aquatic photochemistry of three FQs: norfloxacin, ofloxacin