安全性情報
Y0000826
Niflumic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Hydroxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9F3N2O2
CAS番号:
分子量:
282.22
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
niflumic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c(nccc2)O
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
HRAILYWEUPEYQL-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Niflumic acid impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000826:
Y0000826-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)